Imprimer
Vecteurs Rapid Translation System (RTS)
Marques : biotechrabbit
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BR1400701 BR1401301 BR1402701 BR1400901
733-2335EA 475 EUR
733-2335 733-2346 BTRABR1402701 BTRABR1400901
Vecteurs Rapid Translation System (RTS)
Vecteurs, plasmides et librairies
Vecteurs d'expression de génération de modèles linéaires à base de PCR.
Vecteur RTS pIX 3.0 : vecteur de clonage pour modèles linéaires RTS
Site de clonage multiple compatible avec les modèles linéaires générés avec le Kit Plus de modèle linéaire RTS et le kit Fab de modèle linéaire RTS
Origine de réplication à nombre élevé de copies
Élévation de la synthèse de protéines sans cellule au CECF (échange continu sans cellule) après le dépistage d'expression en utilisant des modèles linéaires
Libre de tout élément régulatoire perturbateur pour la transcription et la translation, lesquelles sont uniquement assurées par des modèles linéaires
Compatible avec la gamme des kits RTS 100 E. coli HY et des kits d'insectes RTS
Vecteur d'insecte RTS pIX4.0 : vecteur d'expression pour la synthèse efficace des protéines à l'aide de kits de membranes d'insecte RTS 100 et des kits de disulfide d'insecte RTS 100
Initiation efficace de la translation via un élément protomère T7 combiné à un UTR 3' optimisé, une terminaison T7 et un site de linéarisation positionné de manière optimale
Codes de sites de clonage multiples et d'arrêt de translation dans tous les cadres de lecture pour une préparation pratique de constructions d'expression
UTR 3' optimisé combiné avec une terminaison T7 pour la génération d'ARN stabilisé protégé de la dégradation par des nucléases exonucléolytiques
Site de linéarisation plasmidique comprenant de multiples sites de restriction pour la linéarisation de l'extrémité brute favorisant la transcription efficace in vitro
RTS pIVEX E. coli His-tag, 2nd Gen. Vector Set: Vectors for preparative scale expression of 6xHis-tagged proteins
Les modèles stables circulaires garantissent un rendement élevé dans les réactions d'expression à l'échelle préparatoire
Pour la construction de protéines à étiquette 6xHis à terminal C et N.
Espacement optimal de tous les éléments régulateurs
Pour une utilisation avec les réactions RTS 100, RTS 500 et RTS 9000 E. coli HY
Ensemble de vecteurs avec étiquette His6, germe de blé, RTS pIVEX  : vecteur d'expression pour l'expression de l'échelle préparatoire dans les lysats de germes de blé eucaryotes
Les modèles stables circulaires garantissent un rendement élevé dans les réactions d'expression à l'échelle préparatoire
Pour la construction de protéines portant des étiquettes 6xHis à terminal C et N
Détectez facilement et purifiez les protéines exprimées par l'étiquette 6xHis