Agar
Marques : G BiosciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Agar Agar, Agar-agar
Point de fusion:
90 |
Numéro MDL:
MFCD00081288 Numéro CAS: 9002-18-0 Indice Merck: 13,00184 |