Imprimer
D(+)-Tréhalose dihydraté ≥99.0%, qualité Réactif
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
K480-25GEA 135 EUR
K480-25G K480-100G
D(+)-Tréhalose dihydraté ≥99.0%, qualité Réactif
D(+)-Tréhalose dihydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071594
Numéro CAS: 6138-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.018%
Heavy Metals (as Pb) ≤3 ppm
Nitrogen ≤0.01%
pH (30%, Water) @25°C 4.5 - 6.5
Purity ≥99%
Residue on Ignition ≤0.05%
Sulphate ≤0.024%
Water (KF) ≤11.0 %