Imprimer
Cupric citrate solution USP Test Solution (TS)
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
85342.180EA 60 EUR
85342.180 85342.260
Cupric citrate solution USP Test Solution (TS)
Cupric citrate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: C₆H₄Cu₂O₇
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1,31293 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 866-82-0
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9,III