Imprimer
Agitateurs magnétiques, MST et MST Digital
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F203A0440 F203A0450
442-1178EA 96.5 EUR
442-1178 442-1179
Agitateurs magnétiques, MST et MST Digital
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Les agitateurs magnétiques compacts sont parfaits pour le micro-titrage, la DBO, la microbiologie et la biochimie. Les unités solides sont puissantes et leur boîtier en technopolymère résiste aux produits chimiques. MST Digital est équipé d'un affichage numérique clair pour un contrôle précis de la vitesse à bord, ainsi que d'une minuterie intégrée (1 à 900 minutes ou mode continu) en cas de fonctionnement sans surveillance.
  • La surface blanche permet de visualiser les particules et les changements de couleur
  • Longue durée de vie
  • Restent froids,
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle MST MST Digital
Environmentally Preferable
Gamme de vitesse up to 1100 min⁻¹ up to 1500 min⁻¹
Capacité de mélange max. H₂O 5 L 5 L
Consommation électrique 0,6 W 0,6 W
Matériau de la plaque Technopolymer Technopolymer
Poids 0,4 kg 0,6 kg
L×P×H 120×145×50 mm 120×145×50 mm