Imprimer
Test kits, photométrique, Nickel, traces, cuvettes test LCK
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LCK337 LCK537
705-3050EA 187 EUR
705-3050 705-3051
Test kits, photométrique, Nickel, traces, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Cuvette tests for water testing applications.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Shelf life: 24 months from production date
Storage conditions (LCK337): 15 to 25 °C
Conditions de stockage (LCK537) : 2 à 8 °C (conserver au réfrigérateur)
Certifications: LCK337: DIN 38406 E11
Informations sur les accessoires: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits, with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.
Informations de commande: For total nickel digestion use crack set LCW902