Imprimer
VWR®, Distributeurs manuels, Proline
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
115-2096EA 24.8 EUR
115-2096 115-2097
VWR®, Distributeurs manuels, Proline
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Les distributeurs manuels VWR® muraux et durables sont destinés à une utilisation avec les savons et produits nettoyants Deb Stoko®. Ils conviennent pour une utilisation dans les bureaux, les locaux à usage médical, les laboratoires, les services d'alimentation et la restauration.
  • Grand bouton-poussoir à utiliser avec la main ou le coude
  • Distribue le volume exact requis pour contrôler l'utilisation et réduire le gaspillage
  • Permet un changement rapide et facile de la cartouche en quelques secondes
  • Réduit le temps et les frais de maintenance
  • Aucune infiltration possible de l'air dans la cartouche au cours de son utilisation
  • Permet d'éviter la contamination du produit
Compatibles avec les cartouches de 1 litre Deb Stoko® Refresh™ FOAM.