Imprimer
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LCK348 LCK349 LCK350 LCK351 LCK549
705-3059EA 174 EUR
705-3059 705-3060 705-3061 HACHLCK351 HACHLCK549
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Kits de tests environnementaux
Cuvette tests for water testing applications.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Shelf life: 24 months from production date; 36 months for LCK049.
Température de stockage: 15 à 25 °C
Certifications: ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Informations sur les accessoires: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits, with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.