Imprimer
Systèmes de production d'eau ultrapure, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H2O-MM-T H2O-MA-T H2O-MA-UV-T H2O-MM-UV-T H2O-MU-T H2O-MU-UV-T
171-0964EA 3680 EUR
171-0964 171-0962 171-0963 171-0965 171-0979 171-0980
Systèmes de production d'eau ultrapure, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
L'arium® mini est exclusivement composé de matériaux de haute qualité. Avec son interface intuitive, son système de sachet fermé et son «aqua stop» arium® pratique, l'unité est idéale pour une consommation quotidienne allant jusqu'à 10 L d'eau ultrapure.
  • Permet d'obtenir une qualité d'eau élevée et constante pour des résultats fiables et reproductibles
  • Le simple remplacement semestriel du sac permet à l'utilisateur d'éviter les processus de nettoyage et de rinçage fastidieux
  • Intuitif: Fonctionne même avec des gants via un écran tactile multi-couleur
  • Compact: Mesurant seulement 28 cm de largeur, l'appareil trouvera facilement sa place dans n'importe quel laboratoire
arium® mini est le seul système d'eau ultrapure doté d'une technologie de cuve intégrée. Son design comporte un sac de 5 litres, développé à l'origine pour l'industrie pharmaceutique, intégré sur un panneau latéral. Le sac de haute qualité offre des conditions optimales pour stocker l'eau pure prétraitée pour la production d'eau ultra-pure de type I.
arium® mini : alimentation manuelle avec de l'eau prétraitée.
arium® mini plus : Raccordement direct à l'alimentation en eau potable pour la convertir en eau ultrapure de type I grâce à la technologie intégrée d'osmose inverse.
arium® mini essential: Se connecte directement à une ligne d'eau prétraitée pour la conversion en eau ultrapure de type I (osmose inverse, déionisation, électrodéionisation).
Informations de commande: La cartouche de prétraitement, la cartouche d'eau ultrapure, le sachet et le filtre final ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément. Demandez des informations supplémentaires à votre représentant Avantor.