Ces combinaisons fabriquées en tissu SMS respirable ultra-léger offrent une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques de Type 6 et une protection contre les particules de Type 5.
- Tissu faiblement pelucheux, test du tambour de Helmke de catégorie III
- Efficacité de filtration des bactéries à 94%
- Conception sans capuche avec col montant
- Poignets élastiques et passe-pouces intégrés afin de réduire l'exposition cutanée
- Tissu traité antistatique
- Pas d'étiquette sur la surface extérieure
Idéales pour une utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques non stériles, en recherche biomédicale, dans la production de composés pharmaceutiques et dans les biotechnologies. Utilisables dans des salles propres ISO 7 et 8/de catégorie C et D.
Poids: 45 g/m²
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5/6, EN1073-2, EN1149-5
Cdt: un grand sachet de 25 combinaisons emballées individuellement par boîte.