Imprimer
Hydrazinium hydroxyde ≥99% pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrazine hydrate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04608.9055 8.04608.0250 8.04608.1000
8.04608.9055EA 0 EUR
8.04608.9055 MERC8.04608.0250 8.04608.1000
Hydrazinium hydroxyde ≥99% pour la synthèse
Hydrazinium hydroxyde
Formule: NH₂NH₂·H₂O
Point d'ébullition: 117,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –51,7 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149931
Numéro CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 (6.1),II