Imprimer
Clapets antiretour intégrés pour cartouche, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CV-3000 CV-3000NF CV-3001
554-3057EA 296 EUR
554-3057 554-3058 554-3059
Clapets antiretour intégrés pour cartouche, Upchurch Scientific®
Vannes Clapets anti-retour
Les clapets antiretour intégrés pour cartouche sont conçus pour limiter l'écoulement dans une direction et créer une faible pression de fissuration. Le positionnement idéal de ces clapets se situe sur le côté de l'effluent de la colonne pour empêcher les agents de dérivatisation post-colonne de s'écouler en marche arrière et d'empoisonner la colonne si la pompe de la phase mobile HPLC a été arrêtée.
  • Faibles pressions de fissuration
  • Conçus pour limiter l'écoulement dans une direction
  • Pression nominale de 1000 psi (69 bar)