Imprimer
Clapets anti-retour en ligne non métalliques 1/4-28 et 10-32, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CV-3320 CV-3321 CV-3324 CV-3325 CV-3330 CV-3340
554-3061EA 322 EUR
554-3061 554-3062 UPCHCV-3324 UPCHCV-3325 554-3063 554-3064
Clapets anti-retour en ligne non métalliques 1/4-28 et 10-32, Upchurch Scientific®
Vannes Clapets anti-retour
Ces clapets antiretour intégrés et biocompatibles en PEEK et en perfluoroélastomère sont conçus pour des applications nécessitant un faible volume d'écoulement, comme l'administration à un dispositif de type laboratoire sur puce, l'analyse de cellules isolées et la dérivatisation post-colonne micro- ou nano-LC.
  • Pression mini d'entrée de 1 psi (0,07 bar)
  • Excellente résistance chimique
  • Conçus pour offrir une excellente protection contre le refoulement pour les équipements sensibles
  • Conviennent parfaitement à l'utilisation avec les fluides corrosifs ou les échantillons biologiques