Imprimer
VWR®, Allonge à vide, avec raccord de tuyau en verre
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
511-0260EA 25 EUR
511-0260 511-0261 511-0262 511-0263 511-0264
VWR®, Allonge à vide, avec raccord de tuyau en verre
Ballons Fioles à vide
Verre borosilicaté 3.3.
  • Suitable for hot and cold filtration
  • Highly resistant to chemicals and thermal shock
  • High temperature resistance
  • White labelling area
En raison de l'épaisseur de paroi importante, le flacon est résistant au vide.
Certifications: ISO 6556.