Imprimer
Protège-oreilles, uvex K2H
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2600.202
111-1905EA 41.5 EUR
111-1905
Protège-oreilles, uvex K2H
Protège-oreilles Casques anti-bruit
Ces casques anti-bruit pour montage sur casque sont adaptés aux environnements sonores d'intensité moyenne (33 dB). Ils peuvent être fixés sur les casques de sécurité uvex suivants: uvex pheos B-WR, uvex pheos alpine, uvex airwing et uvex superboss (systèmes d'adaptateur supplémentaire pour une utilisation combinée avec les casques de sécurité et les visières disponibles sur demande). Deux modèles sont spécialement conçus pour une utilisation avec le système de casque uvex pheos.
  • Les protège-oreilles doux s'adaptent à la surface et à la forme de la tête pour assurer un confort optimal
  • Réglage de la longueur: réglage facile pour un ajustement parfait sur le casque
  • Rotation à 360° pour les positions de veille et de repos
  • Les protège-oreilles en mousse à mémoire de forme garantissent un confort prolongé, même lors de longues périodes de port
  • Excellents pour une utilisation combinée avec la visière et le casque, afin de garantir une protection intégrale optimale pour la tête
Des modèles spéciaux pour une utilisation avec le système de visière uvex pheos sont disponibles. La version magnétique peut facilement être fixée aux casques uvex pheos grâce au système de verrouillage magnétique.
SNR: 30 dB
Poids : 251 g (uvex K2H), 218 g (uvex pheos K2H), 236 g (uvex pheos K2H magnétique)
Certifications: EN 352