Imprimer
Lave-verrerie de laboratoire, PG 8504
Fournisseur: MIELE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10084360 10084450 10085410 10085420 10124650 10124660 10096780 10096790 10113820 10114270 10114280 10114080 10114090 10114170 10085320
141-1231EA 6528.51 EUR
141-1231 141-1232 MIEL10085410 MIEL10085420 MIEL10124650 MIEL10124660 141-1249 141-1250 MIEL10113820 MIEL10114270 MIEL10114280 141-1304 MIEL10114090 MIEL10114170 MIEL10085320
Lave-verrerie de laboratoire, PG 8504
Lave-verres
Le PG 8504 est une unité sur pied avec couvercle et boîtier extérieur en acier inoxydable. Il relève de nombreux défis en matière de nettoyage dans les environnements de laboratoire. Sa capacité améliorée permet de nettoyer rapidement un grand nombre d'ustensiles et d'équipements.
  • Capacité par cycle : jusqu'à 64 buses d'injecteur ainsi que d'autres récipients de laboratoire en verre
  • Le TouchControl offre un affichage à 3 lignes avec le nom du programme, la température actuelle/cible et la durée restante du programme
  • Permet une sélection simple et rapide parmi 6 programmes différents (normal, fréquent, avancé, rinçage démin., rinçage, vidange)
  • Porte individuelle pour la distribution de neutralisant et de détergent en poudre
  • Système de filtre 4 plis avec filtre à large surface, filtre grossier, filtre à éclats de verre et filtre microfin
  • Débitmètre pour contrôler l'apport en eau
  • Système hygiénique avec renouvellement d'eau à chaque phase du programme
Il est équipé d'une porte à tirer, d'un signal sonore indiquant la fin du programme, de 2 capteurs de température, de fonctions de sécurité avancées, d'un port pour insérer les capteurs lors de la validation du processus et d'une porte isolée pour une excellente insonorisation.
Chambre d'armoire de nettoyage en acier inoxydable haute qualité soudé au laser pour une finition parfaitement lisse et sans fissure empêchant l'accumulation de poussière. Son système de nettoyage possède une pompe sans balais à vitesse variable pour une pression de pulvérisation optimale lors des différentes phases du programme, un raccordement arrière du panier pour un circuit d'eau plus court et une pression de pulvérisation plus élevée, de nouveaux bras de pulvérisation avec disposition et forme de la buse modifiées pour un accès amélioré de l'eau, et un système d'injection pour un nettoyage en profondeur des éléments creux.
Certifications: Conformité avec 2006/42/EG, EN 61010-2-40, EN 61326 -1, VDE-CEM et IP 21.
Informations de commande: Baskets and accessories must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.