Imprimer
Pipettes Pasteur, à usage universel, Samco™
Fournisseur: SAMCO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
202-1S 202-20S 202 273 273-1S 336-1S 335-11
SAMC202-1SEA 0 EUR
SAMC202-1S SAMC202-20S SAMC202 SAMC273 SAMC273-1S SAMC336-1S SAMC335-11
Pipettes Pasteur, à usage universel, Samco™
Pipettes Pipettes Pasteur
Ces pipettes Pasteur sont en polyéthylène incassable et non toxique. Elles comportent une ampoule intégrée grâce à laquelle le branchement, le conditionnement et l'autoclavage ne sont plus nécessaires.
  • La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
  • Les pipettes peuvent être congelées dans l'azote liquide ou scellée thermiquement à des fins de stockage
  • Non graduées
Idéales pour les applications de culture cellulaire, l'échantillonnage de routine du sérum et du plasma, l'hémoculture et l'analyse d'urine.