Imprimer
Lecteurs de microplaques, multimode, FlexStation® 3
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FLEX3 FLEX3-SC-ACAD3 FLEX3-R
735-0381EA 0 EUR
735-0381 MLDVFLEX3-SC-ACAD3 MLDVFLEX3-R
Lecteurs de microplaques, multimode, FlexStation® 3
Lecteurs de microplaques
Le lecteur de microplaques multimode pour paillasse FlexStation® 3 associe les performances du lecteur de microplaques multimode SpectraMax® M5e à une micropipette 8 ou 16 canaux intégrée dans un lecteur pour paillasse compact. Les optiques monochromateurs haute performance du lecteur de microplaques FlexStation 3 sont réglables pour l'absorbance, l'intensité de la fluorescence, la polarisation de la fluorescence et les études par fluorescence résolue dans le temps. Il est également doté d'un tube photomultiplicateur dédié aux études par luminescence.
  • Lecteur à cinq modes avec une large palette d'applications
  • Souplesse du transfert de liquide pour obtenir un plus grand nombre de conditions
  • Pipetage défini par l'utilisateur simplifie l'optimisation des tests
  • Peut être intégré à différentes solutions d'automatisation
Lors de la configuration du lecteur de microplaques FlexStation® 3, les utilisateurs ont la possibilité de choisir un pipetage à 96 puits, un pipetage à 384 puits ou les deux. Une fois installées, les micropipettes peuvent être remplacées par l'utilisateur sans outils en moins de 5 minutes.
À l'aide d'une micropipette 8 ou 16 canaux, le lecteur de microplaques FlexStation® 3 offre une meilleure adaptabilité selon les tests par rapport aux systèmes avec distributeur, en transférant directement les réactifs de plaques à 96 ou 384 puits vers une plaque de lecture, une colonne à la fois. En outre, les utilisateurs peuvent définir des réactifs et des concentrations individuels pour chaque colonne. La capacité de transfert direct réduit la consommation de réactif et permet d'explorer un plus grand nombre de conditions de test à l'aide d'une seule microplaque, ainsi le système se prête davantage aux formats de dosage agonistes et antagonistes.
Informations de livraison: Comprend la version actuelle du logiciel SoftMax® Pro. Des accessoires supplémentaires sont disponibles, y compris la plaque à faible volume μMax, les outils de validation standard, et les outils de conformité à la norme 21 CFR, partie 11 ; contactez votre agence Avantor pour plus de détails. Une tête à 8 et / ou 16 canaux doit être sélectionnée au moment de l’achat.