Kit de cardiotoxicité, EarlyTox™
Marques : Molecular DevicesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le kit de cardiotoxicité EarlyTox™ offre une méthode rapide, simple et fiable basée sur la fluorescence pour identifier des composés cardiotoxiques dans un test de biorélévation utilisant des cardiomyocytes dérivés de cellules souches.
- Éliminer les composés cardiotoxiques et identifier les candidats médicamenteux potentiels
- Mesurer 384 échantillons en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs heures
- Minimiser l’effet non spécifique du colorant sur les caractéristiques du battement
- Réduire les variations d’un puits à l’autre et améliorer la qualité des données
- La plus grande plage dynamique de signal disponible
- Comparaison par rapport à trois composés de référence
Pour les chercheurs visant à identifier des composés cardiotoxiques, le kit de cardiotoxicité EarlyTox™ permet de cribler plus de composés plus tôt dans la découverte de médicaments. Cela permet de hiérarchiser les pistes et d’orienter les efforts de chimie médicale plus rapidement, d’améliorer la productivité et de réduire les coûts associés aux tests de sécurité approfondis en aval.