Imprimer
Lecteurs de microplaques multimodes FilterMax™ F3 et F5
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F5 F3
MLDVF5EA 0 EUR
MLDVF5 MLDVF3
Lecteurs de microplaques multimodes FilterMax™ F3 et F5
Lecteurs de microplaques
Les lecteurs de microplaques multimodes de la série FilterMax™ peuvent être utilisés en tant qu’instruments autonomes ou s’intégrer de manière transparente aux plateformes d’automatisation de laboratoire. Les deux unités sont idéales pour un large éventail d’applications, notamment la découverte de médicaments, la génomique, la protéomique et la recherche cellulaire. La conception brevetée garantit des performances et une sensibilité précises dans tous les modes de détection. Les unités peuvent avoir recours à l’optimisation automatisée ou manuelle de la hauteur Z et utiliser le balayage haute densité des puits pour des applications uniques.
  • Spécifications basées sur les performances pour la sensibilité, la plage dynamique, l’exactitude, la précision et la linéarité
  • 3 ou 5 modes de détection
  • Optimisation automatique de la hauteur z (lecture en haut) (FilterMax™ F5 uniquement)
  • Multi-mode basé sur le filtre
  • Format jusqu’à 384 puits
  • Source lumineuse optimisée pour un colorant ou une application spécifique
Le FilterMax™ F3 offre des modes pour l’absorption de longueur d’onde visible, l’intensité de fluorescence de lecture supérieure et la luminescence glow pour les mesures programmables de point final, cinétique, balayage linéaire à plusieurs longueurs d’onde et balayage de surface dans des plaques de 96 à 384 puits. Les lames de filtre facilement accessibles permettent des options de sélection de longueur d’onde de 340 nm à 650 nm.
Le FilterMax™ F5 présente les caractéristiques d’absorbance (UV et visible), d’intensité de fluorescence – FI (lecture supérieure et inférieure), de luminescence glow, de polarisation de fluorescence (FP) et de fluorescence résolue dans le temps (TRF) pour des plaques de 6 à 1 536 puits. En outre, l’instrument dispose d’une agitation linéaire et orbitale, ainsi que d’un contrôle de la température. Les utilisateurs peuvent programmer des types de mesure de point final, cinétique, longueur d’onde multiple, balayage linéaire et balayage de zone. Les lames de filtre à six positions facilement accessibles permettent la sélection de longueurs d’onde de 230 nm à 700 nm.
Informations de livraison: L’instrument comprend une lame de filtre d’excitation (absorbance : 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm ; fluorescence : 360 nm, 485 nm), une lame de filtre d’émission (fluorescence : 465 nm, 535 nm), le logiciel d’acquisition et d’analyse de données de microplaques SoftMax® Pro, un câble d’alimentation, un câble série RS-232 et un guide d’utilisation.