Imprimer
Kits de test du calcium, kit de test FLIPR® Calcium 6 et 6-QF
Marques : Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R8194 R8191 R8190 R8192 R8193 R8195 R8196 R6133
MLDVR8194EA 503 EUR
MLDVR8194 MLDVR8191 MLDVR8190 MLDVR8192 MLDVR8193 MLDVR8195 MLDVR8196 MLDVR6133
Kits de test du calcium, kit de test FLIPR® Calcium 6 et 6-QF
Tests Tests cellulaires
Les kits de test FLIPR® Calcium 6 et 6-QF fournissent un test rapide, simple et fiable à base de fluorescence pour détecter les modifications du calcium intracellulaire. Le kit de test Calcium 6 réduit considérablement le bruit de fond de fluorescence avec un protocole en une étape. Le kit de test Calcium 6-QF fournit une option neutre pour les cibles sensibles ou les applications de multiplexage.
  • Maximise le signal fluorescent en réduisant les artefacts de lavage cellulaire
  • Réduction de la variabilité de puits à puits, amélioration de la qualité des analyses (facteur Z’) et de la fiabilité (CV %) des écrans à haut débit
  • Le protocole Mix-and-read accélère le flux de travail du test et augmente le débit
  • Un rapport signal/bruit supérieur facilite la confirmation de l’activité des récepteurs endogènes ou transfectés de façon transitoire pendant le développement du test
  • Des protocoles pré-optimisés et validés pour les systèmes FLIPR® Tetra et FlexStation® garantissent la navigation vers des lignées cellulaires et des cibles de routine et non conventionnelles
Les kits de test FLIPR® Calcium 6 contiennent une formulation de colorant qui améliore le dosage du flux de calcium avec une fenêtre de signal accrue. L’augmentation substantielle de l’amplitude du signal contribue à raviver les écrans à faible signal ; y compris les cibles endogènes, primaires ou de cellules souches. De plus, le nouveau colorant n’est pas affecté par les protéines organiques échangeuses d’anions, ce qui permet une mesure avec une quantité minimale voire nulle de probénécide.