Imprimer
Seringues pour passeurs d’échantillons CTC/LEAP PAL GC, gamme S-Line
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
67436-01 67430-01 67434-01 67438-01 67440-01 67454-01
HAMI67436-01EA 151 EUR
HAMI67436-01 HAMI67430-01 HAMI67434-01 HAMI67438-01 HAMI67440-01 HAMI67454-01
Seringues pour passeurs d’échantillons CTC/LEAP PAL GC, gamme S-Line
Seringues Seringues de chromatographie
Les seringues S-Line sont le choix économique pour les passeurs d’échantillons CTC PAL. Les seringues Gastight® (étanche au gaz) ont un embout de piston en PTFE usiné avec précision qui crée une joint étanche, choix idéal pour les échantillons volatiles et hétérogènes.