Imprimer
Microplaques, 96 puits, Nunc™ Edge 2.0
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
167425 167542 167554 167574 267427 267544 267556 267576 267566 267578
735-0326EA 180 EUR
735-0326 735-0327 735-0328 735-0329 735-0330 735-0331 735-0332 735-0334 735-0333 735-0335
Microplaques, 96 puits, Nunc™ Edge 2.0
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
La plaque Nunc™ Edge a une conception qui minimise l'évaporation et les risques liés aux effets de bord. Lorsqu'elle est remplie d'eau stérile ou de milieu, la rainure qui entoure la plaque agit comme un tampon d'évaporation pendant les longues périodes d'incubation, produisant des cellules viables et homogènes sur toute la plaque 96 puits, ce qui améliore à son tour la productivité en matière de dosages cellulaires. La possibilité d'utiliser l'ensemble des 96 puits permet aux chercheurs de planifier des expériences plus efficacement, ce qui se traduit par une diminution potentielle des coûts et des pertes de produit associées.
  • Réduction de l'effet de bord pour des résultats sur l'ensemble de la plaque
  • Production de cellules viables avec cohérence d'un puits à l'autre
  • Augmentation de la productivité des dosages cellulaires
Lors de l'utilisation de la plaque Edge 2.0 combinée au lecteur de microplaques multimodes Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX, la rainure remplie de la plaque permet de contrôler l'humidité de manière passive. Ce système permet une détection de signal et une incubation simultanées lors d'applications à long terme avec des cellules vivantes présentes à l'intérieur du lecteur de plaques (avec module de commande gaz intégré) sans évaporation importante du liquide des puits-échantillons.