Imprimer
Creusets pour fusion
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14747.UB 40794.KD
14747.UBEA 526 EUR
14747.UB 40794.KD
Creusets pour fusion
Creusets
Ces creusets sont fabriqués à partir de graphite extrudé non purifié.
  • Uniformité thermique exceptionnelle
  • Exactitude des spécifications dimensionnelles