Imprimer
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
455830010 455830050
ACRO455830010EA 79.4 EUR
ACRO455830010 ACRO455830050
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
Point de fusion: 190…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00856161
Numéro CAS: 31519-62-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %