Imprimer

Trimethoprim 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine

455120050 455120250 455121000
ACRO455120050EA 123 EUR
ACRO455120050 ACRO455120250 ACRO455121000
Trimethoprim 98%
Trimethoprim
Formule: C₁₄H₁₈N₄O₃
Poids moléculaire: 290.32 g/mol
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036761
Numéro CAS: 738-70-5

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR