Décaméthylcyclopentasiloxan 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, Dow Corning 245® fluid, Volasil 245, Silicone fluid DC 245
Formule:
C₁₀H₃₀O₅Si₅ Point d'ébullition: 101 °C (20 mmHg) Point de fusion: -44 °C Densité: 0,959 g/cm³ Point éclair: 76 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00046966 Numéro CAS: 541-02-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |