Imprimer
2,3,5-Trimethylfuran 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
454470010 454470050
ACRO454470010EA 141 EUR
ACRO454470010 ACRO454470050
2,3,5-Trimethylfuran 99%
2,3,5-Trimethylfuran
Formule: C₇H₁₀O
Point d'ébullition: 121…122 °C
Densité: 0,89 g/cm³
Point éclair: 20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03931179
Numéro CAS: 10504-04-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %