Imprimer
Bismuth (III) nitrate pentahydraté 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bismuth trinitrate pentahydrate
454110010 454110050
ACRO454110010EA 200 EUR
ACRO454110010 ACRO454110050
Bismuth (III) nitrate pentahydraté 98%, pur
Bismuth (III) nitrate pentahydraté
Formule: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Poids moléculaire: 485.07 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149157
Numéro CAS: 10035-06-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %