Imprimer
Bismuth (III) sulfure 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trisulfure de dibismuth
453991000 453995000
ACRO453991000EA 164 EUR
ACRO453991000 ACRO453995000
Bismuth (III) sulfure 99%, pur
Bismuth (III) sulfure
Formule: Bi₂S₃
Point de fusion: 763 °C
Densité: 6,81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014204
Numéro CAS: 1345-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder and/or chunks
Titration Complexometric 80.1 to 82.5 % (Bi)