Imprimer
Lithium bromure, anhydre 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bromure de lithium
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 308 EUR
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Lithium bromure, anhydre 99%, pur
Lithium bromure
Formule: LiBr
Point d'ébullition: 1265 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 550 °C
Densité: 3,46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)