Imprimer
Plomb (II) sulfure 90%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfure de plomb (II), Sulfure de plomb
453970010 453970050
ACRO453970010EA 140 EUR
ACRO453970010 ACRO453970050
Plomb (II) sulfure 90%, pur
Plomb (II) sulfure
Formule: ̍PbS
Point d'ébullition: 1281,1 °C
Point de fusion: 1113,9 °C
Densité: 7,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016280
Numéro CAS: 1314-87-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to purple Powder
Assay ≥78 % (Pb)