Imprimer
Cuivre (II) nitrate trihydraté 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cuivre (II) nitrate à 3 molécules d'eau, Dinitrate de cuivre trihydraté
453960010 453960050
ACRO453960010EA 109 EUR
ACRO453960010 ACRO453960050
Cuivre (II) nitrate trihydraté 99%, pur
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Poids moléculaire: 241.6 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 13,02671
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.5 to 104 %