Imprimer
Dibromure de cuivre, anhydre 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
453950010 453952500
ACRO453950010EA 257 EUR
ACRO453950010 ACRO453952500
Dibromure de cuivre, anhydre 99% pour analyses
Dibromure de cuivre
Formule: Br₂Cu
Point d'ébullition: 900 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 498 °C
Densité: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010970
Numéro CAS: 7789-45-9
UN: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver grey to black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %