Imprimer
L-Phénylalanine 98.5-101.0%, Conforme aux spécifications analytiques USP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phénylalanine, 3-Phényl-L-alanine, 3-Phényl-L(-)-alanine
453930250 453931000
ACRO453930250EA 62.7 EUR
ACRO453930250 ACRO453931000
L-Phénylalanine 98.5-101.0%, Conforme aux spécifications analytiques USP
L-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 165.19 g/mol
Point d'ébullition: 313
Point de fusion: 270…275 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064227
Numéro CAS: 63-91-2
Indice Merck: 14,07271
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
Heavy metals ≤15 ppm
Sulfated ash ≤0.4 %
Related substances ≤0.5 % (individual impurities)
pH 5.4 to 6.0 (1 % solution)
Specific optical rotation -32.7° to -34.7° (20°C, 589 nm) (2%,water)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried base)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.003 %