Imprimer
Bromure de cadmium (II), anhydre 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cadmium bromide
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 71.7 EUR
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Bromure de cadmium (II), anhydre 98%, pur
Bromure de cadmium (II)
Formule: Br₂Cd
Point d'ébullition: 963 °C
Point de fusion: 566 °C
Densité: 5,19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015996
Numéro CAS: 7789-42-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %