Imprimer
Dibismuth trisulphate 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
453850250 453851000
ACRO453850250EA 78.3 EUR
ACRO453850250 ACRO453851000
Dibismuth trisulphate 99%, pur
Dibismuth trisulphate
Formule: Bi₂O₁₂S₃
Point de fusion: 405 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036140
Numéro CAS: 7787-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥98.5 %