Imprimer
Oxychlorure de bismuth 97%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
453840010 453840500 453842500
ACRO453840010EA 761 EUR
ACRO453840010 ACRO453840500 ACRO453842500
Oxychlorure de bismuth 97%, pur
Oxychlorure de bismuth
Formule: BiClO
Densité: 7,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010895
Numéro CAS: 7787-59-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Assay 77.0 to 82.5 % (Bi)