2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
Formule:
C₈H₆ClNO Point d'ébullition: 80 °C (,1 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05664964 Numéro CAS: 41014-43-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |