5-Norbornene-2-carboxylic acid 98% (mélange d'isomères)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid
Formule:
C₈H₁₀O₂ Point d'ébullition: 136…138 °C (14 mmHg) Densité: 1,129 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085356 Numéro CAS: 120-74-1 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to light yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4925 to 1.4965 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % (total of isomers) |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |