2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
Formule:
C₈H₈O₃ Poids moléculaire: 152.15 g/mol Point de fusion: 170…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01194284 Numéro CAS: 567-61-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 176 °C |
HPLC | ≥97.5 % |