Imprimer
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
452690010 452690050
ACRO452690010EA 147 EUR
ACRO452690010 ACRO452690050
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formule: C₆F₃I₃
Point d'ébullition: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248899
Numéro CAS: 84322-56-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 159 °C
GC ≥96.0 %