Imprimer
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
453250010 453251000
ACRO453250010EA 498 EUR
ACRO453250010 ACRO453251000
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₆
Point de fusion: 159…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043141
Numéro CAS: 55750-62-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %