Imprimer
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-fluoro-pyridin-4-yl)-methanol, 2-Fluoro-4-hydroxymethylpyridine
452370010 452370050
ACRO452370010EA 186 EUR
ACRO452370010 ACRO452370050
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₆FNO
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200782
Numéro CAS: 131747-60-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %