Imprimer
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
452280050 452280250
ACRO452280050EA 177 EUR
ACRO452280050 ACRO452280250
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
Point de fusion: 140…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052083
Numéro CAS: 155377-19-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %