Imprimer
Acétamide 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
451870010 451872500
ACRO451870010EA 398 EUR
ACRO451870010 ACRO451872500
Acétamide 99% pour analyses
Acétamide
Formule: C₂H₅NO
Point d'ébullition: 221 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 79…81 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008023
Numéro CAS: 60-35-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.014 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)