L-Alanine 99%, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃H₇NO₂ Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa) Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064410 Numéro CAS: 56-41-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white to almost white Crystals or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C) |
Sulfated ash | ≤0.1 % (1 g, 600°C) |
Appearance of solution | Clear and not more intensely colored than reference solution BY6 |
Specific optical rotation | +13.5° to +15.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 6 N HCl) (dried substance) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.0 % (dried substance) |
Sulfates | ≤300 ppm |
Chlorides | ≤200 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Ninhydrin-positive substances | ≤0.5 % (Total) |