Imprimer
D(-)-Fructose, Conforme aux spécifications analytiques USP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
451960010 451960050 451962500
ACRO451960010EA 108 EUR
ACRO451960010 ACRO451960050 ACRO451962500
D(-)-Fructose, Conforme aux spécifications analytiques USP
D(-)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…105 °C (déc.)
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.0 to 102.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -91.0° to -93.5° (20°C, 589 nm)
Acidity Passes test
Color of solution Passes test
Chloride (Cl) ≤0.018 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Ca and Mg ≤0.005 % (as Ca)
Hydroxymethylfurfural Passes test