Imprimer
Zinc acétate dihydraté 97%, Conforme aux spécifications analytiques USP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di(acétate) de zinc dihydraté
451880010 451880025 451880100
ACRO451880010EA 97.8 EUR
ACRO451880010 ACRO451880025 ACRO451880100
Zinc acétate dihydraté 97%, Conforme aux spécifications analytiques USP
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Poids moléculaire: 219.51 g/mol
Point de fusion: 237 °C
Densité: 1.84 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Alkalies + earths ≤0.2 %