Imprimer
L-Lysine acetate salt 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
451630250 451631000 451635000
ACRO451630250EA 57.6 EUR
ACRO451630250 ACRO451631000 ACRO451635000
L-Lysine acetate salt 97%
L-Lysine acetate salt
Formule: C₈H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039069
Numéro CAS: 57282-49-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)